Learn More
WTW™ Sistema de medición de DBO respirométrico OxiTop™-i
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16223561
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
OxiTop™-IDS 1
OxiTop™-IDS 12
OxiTop™-i 2
OxiTop™-i 6
OxiTop™-i B
OxiTop™-i IS 12
OxiTop™-i IS 6
SET 2 OxiTop™-i
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
16223561 OxiTop™-i 6 cada uno
16347231 OxiTop™-i B cada uno
16273951 OxiTop™-i IS 12 cada uno
16219020 OxiTop™-i IS 6 cada uno
16308605 OxiTop™-i 2 cada uno
16458763 OxiTop™-IDS 1 cada uno
16391736 OxiTop™-IDS 12 paquete de 12
16367616 SET 2 OxiTop™-i 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16223561 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 208276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2554.81€
    2143.00€ / paquete de 1
    Ahorro 411.81€
    16% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de medición de DBO respirométrico WTW™ OxiTop™-i está diseñado para la medición de DBO automática con muestras sin diluir (según DIN EN 1899 -2) en intervalos de medición de hasta 4000 mg/l
  • OxiTop™ es un sistema de medición de la parte superior del recipiente respirométrico para la medición automática de DBO con muestras sin diluir (DIN EN 1899 -2)
  • Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
  • No es necesario convertir datos: entrada directa del volumen de la muestra
  • Visualización directa del valor de DBO en la pantalla del cabezal de medición
  • Funciona con menús, con LCD gráfica retroiluminada, LED de control y botones de funcionamiento para lecturas directas de DBO, preselección de volumen, duración de la medición entre 1 y 7 días a seleccionar, visualización de curva de medición, visualización de lecturas actuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo OxiTop™-i 6
Tipo de pantalla LCD gráfica retroiluminada
temp Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
Incluye Seis cabezales de medición OxiTop™-i (tres azules, tres grises)