Learn More
Ácido oxirano-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxirane-2-carboxylic Acid |
| CAS | 503-11-7 |
| Fórmula molecular | C3 H4 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Glycidic Acid, Oxiranecarboxylic Acid, 2,3-Epoxypropionic Acid, Epihydrinic Acid, Ethylene Oxide-carboxylic Acid, 2,3-Epoxy-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O3/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H,4,5) |
| SMILES | OC(=O)C1CO1 |
| Nombre IUPAC | ácido oxirano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 88.062 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.016 |