Learn More
Oxiracetam, TRC
Código de producto. 30133560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133560 100 mg 100 miligramos
30138591 25 mg 25 miligramos
17983415 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO846905100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62613-82-5
Fórmula molecular C6 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 158.16
Sinónimo 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-2-oxirirrolidina-1-il)acetamida
SMILES NC(=O)CN1CC(O)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxiracetam
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0691