Learn More
Oxiracetam, Mikromol™
Descripción
Oxiracetam
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxiracetam |
| CAS | 62613-82-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxiracetam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H10 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10) |
| SMILES | NC(=O)CN1CC(O)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxi-2-oxopirrolidin-1-il)acetamida |
| Mostrar más |