Learn More
Oxiracetam, MedChemExpress
Beskrivelse
Oxiracetam is a cyclic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA) which has been commonly used as nootropic drug to treat cognitive impairments.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Oxiracetam |
| CAS | 62613-82-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H10N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ISF2522 |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (63.23 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(N)CN1C(CC(O)C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 158.16 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?