Learn More
Oxiracetam, LoGiCal
Código de producto. 30464087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464087 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464087 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1406.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxiracetam
CAS 62613-82-5
Nombres de analitos o componentes Oxiracetam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H10 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)CN1CC(O)CC1=O
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-2-oxopirrolidin-1-il)acetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 158.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0691 g/mol