Learn More
Oxindole, MedChemExpress
Código de producto. 16479406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479406 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0061
MedChemExpress Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxindole
CAS 59-48-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H7NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo Indolin-2-one
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (751.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1
Peso molecular (g/mol) 133.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease