Learn More
Oxindol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Oxindole is considered as indole analogue, which shows pharmacological activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El oxindol se considera análogo del indol, que muestra actividad farmacológica.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, dimetilsulfóxido y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Oxindole |
| Punto de fusión | 124°C to 128°C |
| Punto de ebullición | 194°C to 196°C (17 mmHg) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 114692 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide and ether. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.15 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |
Safety and Handling
- Oxindole
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dihydroindol-2-one