Learn More
Oxindol, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10590774 5 g Frasco de vidrio 5 g
10275080 25 g Frasco de vidrio 25 g
10502531 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10590774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129670050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-48-3
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005711
Clave InChI JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
Nombre IUPAC 1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxindole
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 123°C to 128°C
Punto de ebullición 227°C (73.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 282
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble inn most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.