Learn More
Ácido oxindol-3-acetil-N-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxindole-3-acetyl-N-aspartic Acid |
| CAS | 119975-53-0 |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O6/c17-11(15-10(14(21)22)6-12(18)19)5-8-7-3-1-2-4-9(7)16-13(8)20/h1-4,8,10H,5-6H2,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)(H,21,22)/t8?,10-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)C[C@H](NC(=O)CC1C(=O)Nc2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[2-(2-oxo-1,3-dihidroindol-3-il)acetil]amino]butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 306.271 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.085 |