Learn More
Ácido oxindol-3-acético, TRC
Código de producto. 30414760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414760 100 mg
30414759 250 mg
30413731 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO850140100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2971-31-5
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.18
Sinónimo 2-Oxo-3-Indolineacetic Acid, (±)-2,3-Dihydro-2-oxoindole-3-acetic Acid, (±)-2-Oxindoline-3-acetic Acid, (±)-2-Oxo-3-indolineacetic Acid, 2-(2-Oxoindolin-3-yl)acetic Acid
Nombre IUPAC 2-(2-oxo-1,3-dihidroindol-3-il)ácido acético
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C1CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxindole-3-acetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3/c12-9(13)5-7-6-3-1-2-4-8(6)11-10(7)14/h1-4,7H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0582