Learn More
Oxindolo (2-indolona), TRC
Código de producto. 30137008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137008 25 g 25 g
30134461 50 g 50 g
17901865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI62730025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-48-3
Fórmula molecular C8 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 133.15
Sinónimo 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, Diclofenac Sodium Imp. E (EP), 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol
Nombre IUPAC 1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES O=C1Cc2ccccc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Indolinone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0528