Learn More
Oximino Oxamyl, TRC
Código de producto. 18093620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093620 250 mg 250 miligramos
17939739 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18093620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO846850250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30558-43-1
Fórmula molecular C5 H10 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 162.21
Sinónimo Formohydroximic acid, (dimethylcarbamoyl)thio-, methyl ester (8CI), (Dimethylcarbamoyl)thioformohydroxamic acid methyl ester, Methyl 2-(dimethylamino)-N-hydroxy-2-oxoethanimidothioate, Methyl N-hydroxy-N',N'-dimethyl-1-thiooxamimidate, Oxamyl oxime, Oximino oxamyl, Oxamyl-oxime
Nombre IUPAC metilo (1E)-2-(dimetilamino)-N-hidroxi-2-oxoetanimidotiato
SMILES CS\C(=N\O)\C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamyl-oxime
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-7(2)5(8)4(6-9)10-3/h9H,1-3H3/b6-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0463
Porcentaje de pureza >95%