missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxidopamine hydrobromide, MedChemExpress

Código de producto. 16431456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16431456 200 mg 200 miligramos
16458596 100 mg 100 miligramos
16414547 50 mg 50 miligramos
16402256 500 mg 500 miligramos
16482309 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16431456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1081A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Oxidopamine (6-OHDA) hydrobromide is an antagonist of the neurotransmitter dopamine.

Oxidopamine hydrobromide is a widely used neurotoxin and selectively destroys dopaminergic neurons. Oxidopamine hydrobromide promotes COX-2 activation, leading to PGE2 synthesis and pro-inflammatory cytokine IL-1β secretion. Oxidopamine hydrobromide can be used for the research of Parkinson’s disease (PD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), and Lesch-Nyhan syndrome.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Oxidopamine hydrobromide
CAS 636-00-0
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12BrNO3
Cantidad 200 mg
Sinónimo 6-Hydroxydopamine hydrobromide 6-OHDA hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (199.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (79.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CCN)=C(O)C=C1O.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 250.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.