Learn More
Haldenwanger™ Crisol de fondo plano cónico de cerámica de óxido Alsint
Código de producto. 10058480
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
270mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10058480 270mL cada uno
1 options
Código de producto. 10058480 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALSINTTIEGEL*A/6
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Material Cerámica de óxido
Capacidad (métrico) 270mL
Diámetro exterior (métrico) 65mm
Product Type Crisoles Alsint
Forma Cilindro