Learn More
Reactivo de oxidación, Solstice
Código de producto. 16865421
Cambiar vista
Click to view available options
4 X FRASCOS DE VIDRIO DE 2,5 L
Código de producto.
16865421 4 X FRASCOS DE VIDRIO DE 2,5 L
1 options
Código de producto. 16865421 Proveedor Fluka N.º de proveedor BR6634X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00€
    1036.35€ / paquete de 4
    Ahorro 1468.65€
    58% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
BioSyn™, adecuado para instrumentos de síntesis de ADN/ARN, 0,02M de yodo en 78/20/2 THF/piridina/agua (v/v)
Reactivos y disolventes Solstice BioSyn™ para la síntesis de ADN/ARN
  • Los disolventes y reactivos Solstice BioSyn™ se procesan y purifican específicamente según especificaciones estrictas, garantizando una eficiencia de síntesis excepcional
  • ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micras para reactivos de oxidación y 0,1 micras para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 109-99-9, 110-86-1, 7732-18-5, 7553-56-2
% máx. CAS 78.00%, 20.00%, 2.00%, 0.20%
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación de -15 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido, transparente
Notas de grado de pureza Reactivos de oxidación
Punto de ebullición de 66 °C