Learn More
Solstice Oxidation Reagent, 0.05M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v)
Código de producto. 16875421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2,5 l
Tipo de empaquetado:
FRASCO DE VIDRIO, GL45
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
16875421 4 x 2,5 l FRASCO DE VIDRIO, GL45 cada uno
1 options
Código de producto. 16875421 Proveedor Solstice N.º de proveedor BR6642.5GL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Biosyn™, para síntesis de ADN/ARN
Reactivos y disolventes Burdick & Jackson™ BioSyn™ para la síntesis de ADN/ARN
  • Los disolventes y reactivos Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ se procesan y purifican específicamente de acuerdo con las especificaciones exactas, lo que garantiza una extraordinaria eficacia de la síntesis
  • ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Todos los disolventes y reactivos se filtran (0,2 micras para reactivos de oxidación y 0,1 micras para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7553-56-2
Densidad 0,983 g/cm3
Tipo de empaquetado FRASCO DE VIDRIO, GL45
Cantidad 4 x 2,5 l