Learn More
Oxiconazole nitrate, MedChemExpress
Código de producto. 16498726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498726 100 mg 100 miligramos
16414587 50 mg 50 miligramos
16408698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1324
MedChemExpress Oxiconazole (Ro 13-8996) nitrate is a broad spectrum anti-fungal agent which can inhibit the growth of Candida, Aspergillus and Trichophyton.
Oxiconazole nitrate is also a highly efficacious activator of CYP3A4 transactivation, which could be antagonized by Rifampicin (HY-B0272) in a competitive manner. Oxiconazole nitrate exhibits inhibitory effect against colorectal cancer (CRC) via peroxiredoxin-2 (PRDX2)-mediated autophagy arrest.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxiconazole nitrate
Forma física Solid
CAS 64211-46-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14Cl4N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ro 13-8996
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.19 mM)
SMILES [O-][N+](O)=O.ClC1=CC=C(/C(CN2C=CN=C2)=N/OCC3=CC=C(Cl)C=C3Cl)C(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 492.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.14
Porcentaje de pureza 98.0%