Learn More
WTW™ OxiCal -ST™ Recipiente de calibración y almacenamiento
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10613782
Change view
Click to view available options
:
Modelo: OxiCal -ST
Código de producto.
10613782 Modelo: OxiCal -ST
1 options
Código de producto. 10613782 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 205349
Los recipientes de calibración y almacenamiento de los sensores de oxígeno WTW son adecuados para la calibración conforme a la norma (DIN ISO 5814 o DIN ISO 17289: 2014-12) con aire saturado de vapor de agua, así como para el almacenamiento de los sensores para proteger la membrana sensible.