Learn More
Oxibendazol, TRC
Código de producto. 30427841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427841 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30427841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84665025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Fórmula molecular C12 H15 N3 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Carbamic acid','N-(6-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid','5-propoxy-','methyl ester (8CI), Carbamic acid','(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester (9CI), 5-Propoxy-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Anthelcide EQ, Loditac, Methyl (5-n-propoxy-2-benzimidazolyl)carbamate, Methyl 5-propoxybenzimidazole-2-carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nombre IUPAC N-(5-propoxi-1H-benzimidazol-2-il)carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 249.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1113