Learn More
Oxibendazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17515555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17515555 1 g 1 g
17525555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17515555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468810010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS 20559-55-1
Fórmula molecular C12H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 249.27
Número MDL 00133728
Clave InChI RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N-(6-propoxi-1H-1,3-benzodiazol-2-il)carbamato de metilo
SMILES CCCOC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxibendazole
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a beige
Índice Merck 13-7005
Solubilidad Insoluble en agua
Cantidad 1 g