Learn More
Oxibendazole, MedChemExpress
Código de producto. 16448226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448226 100 mg 100 miligramos
16444327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0299
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
MedChemExpress Oxibendazole is an effective benzimidazole anthelmintic and is against nema-tode infections. Oxibendazole can induces apoptosis and has anti-cancer and anti-inflammation activities.
Oxibendazole is an effective benzimidazole anthelmintic and is against nema-tode infections. Oxibendazole can induces apoptosis and has anti-cancer and anti-inflammation activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxibendazole
Forma física Powder
CAS 20559-55-1
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 2.5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(OCCC)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 249.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27
Porcentaje de pureza 98.91%