Learn More
Oxibendazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318128 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318128 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15784000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Nombres de analitos o componentes Oxibendazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H15 N3 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, SKF-30310
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nombre IUPAC N-(5-propoxi-1H-benzimidazol-2-il)carbamato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 249.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 249,1113 g/mol