Learn More
WTW™ Medidor de oxígeno disuelto resistente al agua Oxi 3205
Description
Medición de oxígeno disuelto muy simple: El Oxi 3205 es un medidor portátil fácil de usar, sólido y resistente al agua para la medición de oxígeno disuelto, es decir, en aguas superficiales, en plantas de tratamiento de aguas residuales y en aplicaciones de piscicultura. Es adecuado para sensores de oxígeno galvánicos de las series CellOx™ y DurOx™; la salinidad ajustable compensa el contenido de la sal al medir el agua del mar y permite valores medidos correctos. Los resultados se pueden mostrar como saturación o concentración.
- Pantalla gráfica con retroiluminación
- Compensación automática de la presión barométrica
- Resistente al agua (IP 67) y sólida
Specifications
Specifications
| Corrección de la presión barométrica | Automático de 500 a 1100 mbar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para realizar mediciones difíciles en el campo y la planta, por ejemplo, análisis de agua/aguas residuales, industria química/farmacéutica, etc. |
| Intervalo de presión | De 0 a 200, 0 a 1250 mbar |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica retroiluminada |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Clasificación IP | IP-66/67 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 177,8 × 79,24 × 57,15 mm (7 × 3,12 × 2,25 pulgadas) |
| Peso (métrico) | 0,6 kg |
| Show More |