Learn More
Invitrogen™ OXGR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1K65)
Código de producto. 30830442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30830442 50 μL
30829903 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30830442 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA564750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
OXGR1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OXGR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon K01_1K65
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
génica OXGR1
N.º de referencia del gen Q6Y1R5, Q96P68
Alias de gen 2-oxoglutarate receptor 1; aKGR; Alpha-ketoglutarate receptor 1; Cysltr3; G protein-coupled receptor 80; G protein-coupled receptor 99; Gm299; Gpr80; Gpr99; G-protein coupled receptor 80; G-protein coupled receptor 99; MGC119206; MGC119207; MGC119208; Oxgr1; oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) receptor 1; oxoglutarate receptor 1; P2RY15; P2Y purinoceptor 15; P2Y15; P2Y-like GPCR; P2Y-like nucleotide receptor; seven transmembrane helix receptor
Símbolos de los genes OXGR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human OXGR1.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27199, 290493
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG