Learn More
Oxfendazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17515585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17515585 5 g 5 g
17505585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17515585 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 469210050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 53716-50-0
Fórmula molecular C15H13N3O3S
Peso molecular (g/mol) 315.35
Número MDL 00801063
Clave InChI BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC N-[6-(bencenosulfinil)-1H-1,3-benzodiazol-2-il]carbamato de metilo
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Oxfendazole
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo/cristales
Color De blanco a amarillo claro a beis
Índice Merck 13-7004
Cantidad 5 g