Learn More
Oxfendazol-sulfona 100 μg/ml en acetonitrilo:dimetilsulfóxido, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbendazole Sulfone |
| CAS | 54029-20-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenbendazole Sulfone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H13 N3 O4 S |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3 |
| Mostrar más |