Learn More
Oxfendazole, MedChemExpress
Código de producto. 16488216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488216 100 mg 100 miligramos
16482086 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0291
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.
Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxfendazole
Forma física Solid
CAS 53716-50-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (99.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 315.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.35
Porcentaje de pureza 99.26%