Learn More
Oxfendazol (sulfóxido de fenbendazol), LoGiCal
Código de producto. 30460754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460754 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460754 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0518.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxfendazole
CAS 53716-50-0
Nombres de analitos o componentes Oxfendazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H13 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-[5-(bencenosulfinil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 315.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,0678 g/mol