Learn More
Oxfendazol D3 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenbendazole Sulfoxide-d3 |
| CAS | 1228182-54-4 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C15 2H3 H10 N3 O3 S |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Trideuteriomethyl N-[5-(benzenesulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[6-(bencenosulfinil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 318.37 |
| Mostrar más |