Learn More
Oxethazaine, MedChemExpress
Código de producto. 16414517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16414517 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16414517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0955
MedChemExpress Oxethazaine (Oxetacaine), a precursor of phentermine acidic, is an acid-resistent and orally active analgesic agent. Oxethazaine (Oxetacaine) has the potential for the relief of pain associated with peptic ulcer disease or esophagitis.
Oxethazaine (Oxetacaine), a precursor of phentermine acidic, is an acid-resistent and orally active analgesic agent. Oxethazaine (Oxetacaine) has the potential for the relief of pain associated with peptic ulcer disease or esophagitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxethazaine
Forma física Solid
CAS 126-27-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H41N3O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Oxetacaine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.92 mM)
SMILES OCCN(CC(N(C(C)(C)CC1=CC=CC=C1)C)=O)CC(N(C(C)(C)CC2=CC=CC=C2)C)=O
Peso molecular (g/mol) 467.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.64
Porcentaje de pureza 99.07%