Learn More
Ácido oxetano-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494028 250 mg 250 miligramos
15404038 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15494028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57578.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 114012-41-8 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Oxetane-3-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido oxetano3-carboxílico es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. . Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114012-41-8
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.089
Número MDL MFCD08669505
Clave InChI UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanecarboxylic acid, 3-oxetanecarboxylicacid, acmc-20ahnr, oxetane-3-carboxylc acd, oxetane-3-carboxylicacid
PubChem CID 19847174
Nombre IUPAC ácido oxetano-3-carboxílico
SMILES C1C(CO1)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Oxetane-3-carboxylic acid
Densidad 1.374
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.