Learn More
Oxeladina N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30050043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30050043 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30050043 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0547.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxeladina N-óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxeladin N-Oxide
CAS 1812854-79-7
Nombres de analitos o componentes Oxeladin N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H33 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxeladin N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33NO4/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)25-17-16-24-15-14-21(23,7-3)8-4/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3
SMILES CCC(CC)(C(=O)OCCOCC[N+]([O-])(CC)CC)c1ccccc1
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dietil-2-[2-(2-etil-2-fenilbutanoil)oxietoxi]etanamina
Peso molecular (g/mol) 351.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.241 g/mol