Learn More
Citrato de hidrógeno de oxeladina, Mikromol™
Descripción
Citrato de hidrógeno de oxeladina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxeladin hydrogen citrate |
| CAS | 52432-72-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxeladin hydrogen citrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H33 N O3 . C6 H8 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Oxeladin Hydrogen Citrate, 2-Ethyl-2-phenylbutyric acid 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl ester citrate, Oxeladin citrate, Oxeladine citrate, Paxeladine, Pectamol, Petcamon, Silopentol, alpha,alpha-Diethylbenzeneacetic acid 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33NO3.C6H8O7/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)24-17-16-23-15-14-21(7-3)8-4;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCN(CC)CCOCCOC(=O)C(CC)(CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-etil-2-fenilbutanoato de 2-[2-(dietilamino)etoxi]etilo; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Mostrar más |