Learn More
Citrato de hidrógeno de oxeladina, LoGiCal
Código de producto. 30458353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458353 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458353 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0547.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxeladin hydrogen citrate
CAS 52432-72-1
Nombres de analitos o componentes Oxeladin hydrogen citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H33 N O3 . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxeladin Hydrogen Citrate, 2-Ethyl-2-phenylbutyric acid 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl ester citrate, Oxeladin citrate, Oxeladine citrate, Paxeladine, Pectamol, Petcamon, Silopentol, alpha,alpha-Diethylbenzeneacetic acid 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33NO3.C6H8O7/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)24-17-16-23-15-14-21(7-3)8-4;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCOCCOC(=O)C(CC)(CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-etil-2-fenilbutanoato de 2-[2-(dietilamino)etoxi]etilo; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 527.6
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.273 g/mol