Learn More
Oxeladin citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16488686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1216
MedChemExpress Oxeladin citrate is a cough suppressant, is a highly potent and effective drug used to treat all types of cough of various etiologies.
Oxeladin citrate is a cough suppressant, is a highly potent and effective drug used to treat all types of cough of various etiologies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxeladin citrate
CAS 52432-72-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H41NO10
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (94.77 mM)
SMILES O=C(OCCOCCN(CC)CC)C(CC)(CC)C1=CC=CC=C1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 527.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.6
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation