Learn More
Oxcarbazepina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Oxcarbazepine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0899 |
| Porcentaje de pureza | >95% |