Learn More
Oxcarbazepina, TRC
Código de producto. 17950385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950385 10 mg 10 miligramos
17921745 100 mg 100 miligramos
17983345 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17950385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86925010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28721-07-5
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 252.27
Sinónimo Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
Nombre IUPAC 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxcarbazepine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0899
Porcentaje de pureza >95%