Learn More
Oxcarbazepine, MedChemExpress
Código de producto. 16478348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478348 10 mg 10 miligramos
16404247 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0114
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Oxcarbazepine is a sodium channel blocker. Oxcarbazepine significantly inhibits glioblastoma cell growth and induces apoptosis or G2/M arrest in glioblastoma cell lines. Anti-cancer and anticonvulsant effects.
Oxcarbazepine is a sodium channel blocker. Oxcarbazepine significantly inhibits glioblastoma cell growth and induces apoptosis or G2/M arrest in glioblastoma cell lines. Anti-cancer and anticonvulsant effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxcarbazepine
Forma física Solid
CAS 28721-07-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo GP 47680
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (198.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C31)=O)N
Peso molecular (g/mol) 252.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 98.14%