Learn More
Oxcarbazepina, Lipomed
Código de producto. 30460236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460236 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460236 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMOXC175110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Oxcarbazepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Nombres de analitos o componentes Oxcarbazepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Sinónimo Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepina-11-carboxamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 252.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,0899 g/mol