Learn More
Oxcarbazepina EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30461276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461276 4 x 25 mg 100 miligramos
30052358 25 mg 25 miligramos
30051981 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461276 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0637.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxcarbazepina EP Impureza F, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride
CAS 28721-08-6
Nombres de analitos o componentes 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClNO2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)Cl)c3ccccc13
Nombre IUPAC Cloruro de 5-metoxibenzo[b][1]benzazepina-11-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 286
Cantidad 4 x 25 mg