Learn More
Oxcarbazepina EP Impureza C (oxcarbazepina USP compuesto relacionado E), Mikromol™
Código de producto. 30459943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459943 4 x 25 mg -
30052321 25 mg 25 miligramos
30050641 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459943 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.1400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxcarbazepina EP Impureza C (oxcarbazepina USP compuesto relacionado E), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 21737-58-6
Nombres de analitos o componentes 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nombre IUPAC 6,11-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-ona
Peso molecular (g/mol) 209.24
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209,0841 g/mol