Learn More
Oxcarbazepina EP Impureza C (oxcarbazepina USP compuesto relacionado E), Mikromol™
Descripción
Oxcarbazepina EP Impureza C (oxcarbazepina USP Compuesto relacionado E)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 21737-58-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2 |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6,11-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-ona |
| Mostrar más |