Learn More
Oxcarbazepina-D4 (Mayor), TRC
Código de producto. 30410126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410126 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30410126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8692522.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxcarbazepine-D4
CAS 1020719-71-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H4 H8 N2 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Oxcarbazepine D4
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(=O)Cc2c1[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetradeuterio-6-oxo-5H-benzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 256.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.115
Porcentaje de pureza >95