Learn More
Oxcarbazepine, 98%
Código de producto. 15476478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476478 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15476478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60014.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28721-07-5 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Oxcarbazepine is a sodium channel protein inhibitor. It is an anticonvulsant and mood-stab.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in DMSO, methanol, water, ethanol and acetone.
Notes
Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Fórmula molecular C15H12N2O2
Número MDL MFCD00865307
Cantidad 250 mg
Sinónimo oxcarbazepine, trileptal, oxcarbamazepine, oxacarbazepine, oxcarbazepina, oxcarbazepinum, timox, oxcarbazepinum inn-latin, oxcarbazepina inn-spanish, oxcarbazepine inn
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol,water,ethanol and acetone.
Clave InChI CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2N(C3=CC=CC=C3C1=O)C(=O)N
Nombre IUPAC 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Peso molecular (g/mol) 252.273
PubChem CID 34312
ChEBI CHEBI:7824
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 98%