Learn More
Clorhidrato de ácido oxazolidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 162285-30-5 |
| Fórmula molecular | C4H7NO3.HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Oxazolidinecarboxylic acid','hydrochloride (1:1) (ACI), oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.O=C(O)C1NCOC1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de ácido oxazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.02 |