Learn More
Oxazol, TRC
Código de producto. 30418748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30418748 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30418748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8465001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxazole
CAS 288-42-6
Fórmula molecular C3 H3 N O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
SMILES o1ccnc1
Nombre IUPAC 1,3-oxazol
Peso molecular (g/mol) 69.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.0215