Learn More
Oxazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384955 1 g 1 g
11394955 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18341.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 288-42-6 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Oxazole and its derivatives are actively involved as building blocks for bio chemicals and pharmaceuticals like flopristin and darglitazone. It is also involved in industrial applications such as in dyes, fluorescent brightening agents, textile auxiliaries and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxazol y sus derivados participan activamente como compuestos básicos para productos químicos biológicos y farmacéuticos como la flupirtina y la darglitazona. También participa en aplicaciones industriales para productos como colorantes, abrillantadores fluorescentes, auxiliares textiles y plásticos.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-42-6
Fórmula molecular C3H3NO
Peso molecular (g/mol) 69.063
Número MDL MFCD00009751
Clave InChI ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxazole, unii-fjz20i1lps, fjz20i1lps, oxazol, 1,3-oxazol, pubchem8626, oxazole 1g
PubChem CID 9255
ChEBI CHEBI:35597
Nombre IUPAC 1,3-oxazol
SMILES C1=COC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxazole
Punto de fusión -86°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 69°C to 70°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 1 g
Número UN UN2924
Beilstein 103851
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.07
Porcentaje de pureza ≥98%