Learn More
Hidrazida del ácido oxazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxazole-5-carboxylic Acid Hydrazide |
| CAS | 885274-30-6 |
| Fórmula molecular | C4H5N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-6-2-9-3/h1-2H,5H2,(H,7,8) |
| SMILES | NNC(=O)c1ocnc1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-oxazol-5-carbohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 127.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0382 |