Learn More
Ácido oxazol-5-carboxílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413887 1 g 1 g
15423887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30179.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118994-90-4 | C4H3NO3 | 113.072 g/mol
Decarboxylative cross-coupling of thiazole and oxazole-5-carboxylic acids with aryl halides is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Según algunos descubrimientos, los ácidos de tiazol y oxazol-5-carboxílico con haluros de arilo pueden dar lugar a un acoplamiento cruzado decarboxilativo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118994-90-4
Fórmula molecular C4H3NO3
Peso molecular (g/mol) 113.072
Número MDL MFCD04114931
Clave InChI QCGMEWVZBGQOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyoxazole, acmc-209a0v, ksc173g8b, 1,3-oxazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 16340557
Nombre IUPAC ácido 1,3-oxazol-5-carboxílico
SMILES C1=C(OC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza ≥98%